3-Fluorosalicylaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
F0625-1G F0625-5G
TCIAF0625-1GEA 985 NOK
TCIAF0625-1G TCIAF0625-5G
3-Fluorosalicylaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Fluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00003319
CAS-nummer: 394-50-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d27509177559cf965055f8b771a89319b46c071&vid=1d27509177559cf965055f8b771a89319b46c071&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C