4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-Methyl-p-anisidine
177220010 177220100
ACRO177220010EA 490 NOK
ACRO177220010 ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Kokepunkt: 135…136 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008399
CAS-nummer: 5961-59-1
EINECS: 227-735-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %