4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
F0532-1G
F0532-5G
TCIAF0532-1GEA
365
NOK
TCIAF0532-1G
TCIAF0532-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 71.0 deg-C |