Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 4-methoxyphenylacetate
M1330-25G M1330-500G
TCIAM1330-25GEA 475 NOK
TCIAM1330-25G TCIAM1330-500G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (by GC)
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
MDL nummer: MFCD00008454
CAS-nummer: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&vid=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %