3-Bromocarbazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromo-9H-carbazole
B3458-5G B3458-25G
TCIAB3458-5GEA 1100 NOK
TCIAB3458-5G TCIAB3458-25G
3-Bromocarbazole ≥97.0% (by GC)
3-Bromocarbazole
Formel: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Kokepunkt: 160°C
MDL nummer: MFCD00222621
CAS-nummer: 1592-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bea2389f5e1642d4b32acf1476a12f4d1f1ad6b&vid=3bea2389f5e1642d4b32acf1476a12f4d1f1ad6b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C