2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B3488-5G
B3488-1G
B3488-25G
TCIAB3488-5GEA
460
NOK
TCIAB3488-5G
TCIAB3488-1G
TCIAB3488-25G
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₉BrO₂ MW: 217,06 g/mol Kokepunkt: 273°C |
MDL nummer:
MFCD07780177 CAS-nummer: 16932-45-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |