2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H33757.03
H33757.06
H33757.03EA
1450
NOK
H33757.03
H33757.06
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₂NO₄ MW: 203,10 g/mol Smeltepunkt: 145…147 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD03425705 CAS-nummer: 116465-48-6 |