Benzyl chloromethyl ether 75%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 460 NOK
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 102 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,13 g/cm³
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000886
CAS-nummer: 3587-60-8
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %