2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
F0661-25G F0661-5G
TCIAF0661-25GEA 1825 NOK
TCIAF0661-25G TCIAF0661-5G
2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Kokepunkt: 111°C
Smeltepunkt: 19°C
MDL nummer: MFCD03412242
CAS-nummer: 437-86-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&vid=1b2ded5c35b13ab26626c3704fc8006e8111b67b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %