2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene
I0799-25G I0799-5G
TCIAI0799-25GEA 4225 NOK
TCIAI0799-25G TCIAI0799-5G
2-Iodo-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Iodo-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263,0300 g/mol
MDL nummer: MFCD00091040
CAS-nummer: 6277-17-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d03c74fe03101e88de08db2749e0c0ca4ecc3c&vid=23d03c74fe03101e88de08db2749e0c0ca4ecc3c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C