1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3547-25G B3547-5G
TCIAB3547-25GEA 2000 NOK
TCIAB3547-25G TCIAB3547-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formel: C₁₄H₂₁Br
MW: 269,23 g/mol
Kokepunkt: 158°C
MDL nummer: MFCD00796945
CAS-nummer: 22385-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&vid=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C