Homophthalic anhydride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
156300050
156300250
156301000
ACRO156300050EA
500
NOK
ACRO156300050
ACRO156300250
ACRO156301000
Homophthalic anhydride 98%
Homophthalic anhydride
Formel:
C₉H₆O₃ MW: 162,14 g/mol Smeltepunkt: 140…144 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00006894 CAS-nummer: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % |