Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoate
B25077.14
B25077.22
B25077.14EA
700
NOK
B25077.14
B25077.22
Methyl-3,5-dibromosalicylate ≥98%
Methyl-3,5-dibromosalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 21702-79-4
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 150-152°
MDL No.: MFCD00017534
Formel:
C₈H₆Br₂O₃ MW: 309,94 g/mol Smeltepunkt: 150…152 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00017534 CAS-nummer: 21702-79-4 |