Glycidyl isopropyl ether ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,3-Epoxypropyl Isopropyl Ether
G0255-25ML G0255-500ML
TCIAG0255-25MLEA 325 NOK
TCIAG0255-25ML TCIAG0255-500ML
Glycidyl isopropyl ether ≥96.0% (by GC)
Glycidyl isopropyl ether
Formel: C₆H₁₂O₂
Kokepunkt: 132°C
Flash punkt: 33°C
MDL nummer: MFCD00005139
CAS-nummer: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&vid=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %