2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,6-Dibromoanthracene-9,10-dione
D3182-1G D3182-5G
TCIAD3182-1GEA 500 NOK
TCIAD3182-1G TCIAD3182-5G
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,0042 g/mol
Smeltepunkt: 290°C
MDL nummer: MFCD08276344
CAS-nummer: 633-70-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&vid=ba9e74dce6a1fe978b1865c2f647d14fb2aeb855&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%