1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4-Dichloroanthracene-9,10-dione
D2518-1G D2518-5G
TCIAD2518-1GEA 2725 NOK
TCIAD2518-1G TCIAD2518-5G
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (by GC)
1,4-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,1022 g/mol
MDL nummer: MFCD00192002
CAS-nummer: 602-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&vid=ddd4e0f5fca36caaab5722c8c608dee90e4c7ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C