1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
B2243-25G B2243-5G
TCIAB2243-25GEA 5350 NOK
TCIAB2243-25G TCIAB2243-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Kokepunkt: 105°C
MDL nummer: MFCD03844777
CAS-nummer: 61715-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e03946a6ce7d54ec8f8576a6a53468e0feab331&vid=9e03946a6ce7d54ec8f8576a6a53468e0feab331&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %