2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
D1070-25G D1070-250G
TCIAD1070-25GEA 755 NOK
TCIAD1070-25G TCIAD1070-250G
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Formel: C₈Cl₂N₂O₂
MW: 227,01 g/mol
Kokepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 209…214 °C
Tetthet: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001593
CAS-nummer: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,03063
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&vid=8ac526ecd4eb70c15b450a4724d402864d777ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %