2-Butyne-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0712-25ML B0712-5ML
TCIAB0712-25MLEA 1525 NOK
TCIAB0712-25ML TCIAB0712-5ML
2-Butyne-1-ol ≥98.0% (by GC)
2-Butyne-1-ol
Formel: C₄H₆O
Kokepunkt: 145°C
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 0,9483 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 55°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002914
CAS-nummer: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&vid=160ea8a895cb1772d01dca25a9ee80d1cd0793fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %