tri-Kaliumortofosfat, vannfri, Reagent Grade
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
0645-100GEA 1650 NOK
0645-100G 0645-500G
tri-Kaliumortofosfat, vannfri, Reagent Grade
tri-Kaliumortofosfat
Formel: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Smeltepunkt: 1340 °C
Tetthet: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036295
CAS-nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Indeks: 12,07830
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%