(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
C0840-25ML C0840-500ML C0840-100ML
TCIAC0840-25MLEA 220 NOK
TCIAC0840-25ML TCIAC0840-500ML TCIAC0840-100ML
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Kokepunkt: 195°C
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 78°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000997
CAS-nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&vid=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %