(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane
Leverandør: MARKET SOURCE PART PROCESS
MSPPSID3546.94-10GEA 0 NOK
MSPPSID3546.94-10G
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane
(3-(Dimethylamino)propyl)trimethoxysilane
Formel: (H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 207,35 g/mol
MDL nummer: MFCD00053674
CAS-nummer: 2530-86-1
EINECS: 219-786-3