(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
T1255-25ML
T1255-500ML
T1255-100ML
TCIAT1255-25MLEA
220
NOK
TCIAT1255-25ML
TCIAT1255-500ML
TCIAT1255-100ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Formel:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 179,29 g/mol Kokepunkt: 194 °C (1013 hPa) Tetthet: 1,0265 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 86°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008206 CAS-nummer: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |