(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
T1255-25ML T1255-500ML T1255-100ML
TCIAT1255-25MLEA 220 NOK
TCIAT1255-25ML TCIAT1255-500ML TCIAT1255-100ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (by GC, titration analysis)
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 179,29 g/mol
Kokepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 86°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008206
CAS-nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c41d614ba064bf2c6322083519a165138bb684c&vid=8c41d614ba064bf2c6322083519a165138bb684c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %