Diallyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Allyl sulphide
A0235-25ML A0235-250ML
TCIAA0235-25MLEA 350 NOK
TCIAA0235-25ML TCIAA0235-250ML
Diallyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Diallyl sulphide
Formel: C₆H₁₀S
MW: 114,21 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Smeltepunkt: –83 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 46°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008658
CAS-nummer: 592-88-1
EINECS: 209-775-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,00297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb74bf6958b47e00bfa0362ccc595d8ebb39542d&vid=fb74bf6958b47e00bfa0362ccc595d8ebb39542d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %