Glutaraldehyd 24 - 26% in water
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
G0067-500ML G0067-25ML
TCIAG0067-500MLEA 4125 NOK
TCIAG0067-500ML TCIAG0067-25ML
Glutaraldehyd 24 - 26% in water
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 71 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007025
CAS-nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c2fbca3c625484220b2ce95b83ea86a8a75bf01&vid=e706d354dac2766116cc4d05eedf7783d53af3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 24.0 to 26.0 w/w%
abs-ratio (a/b) max. 0.35 (E230/280)