2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
B3875-5G B3875-25G
TCIAB3875-5GEA 1100 NOK
TCIAB3875-5G TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Kokepunkt: 208°C
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD04973752
CAS-nummer: 450-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&vid=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %