Dipropyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 540 NOK
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Dipropyl ether ≥98.0% (by GC)
Dipropyl ether
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Smeltepunkt: –122 °C
Tetthet: 0,736 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 21°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009376
CAS-nummer: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
FN: 2384
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %