2,5-Dimethylpyrazine ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
Leverandør: TCI
Warning
D1526-25ML D1526-500ML
TCIAD1526-25MLEA 620 NOK
TCIAD1526-25ML TCIAD1526-500ML
2,5-Dimethylpyrazine ≥80.0% (by GC) (contains 2,6-isomer)
2,5-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 64°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006147
CAS-nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1794b70a3fbe5b387bad59cfc1e1c81a747bfb7&vid=e1794b70a3fbe5b387bad59cfc1e1c81a747bfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %