1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
D0243-25G D0243-500G D0243-100G
TCIAD0243-25GEA 865 NOK
TCIAD0243-25G TCIAD0243-500G TCIAD0243-100G
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥97.0% (by HPLC)
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₈O₄
Kokepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 202 °C
Tetthet: 1,278 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001209
CAS-nummer: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Indeks: 14,08064
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c042b85183df52733ffa3b5dd7eb900497637b&vid=66c042b85183df52733ffa3b5dd7eb900497637b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C