3,3,5-Trimetylkapronsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
T0630-25ML T0630-500ML
TCIAT0630-25MLEA 230 NOK
TCIAT0630-25ML TCIAT0630-500ML
3,3,5-Trimetylkapronsyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,3,5-Trimetylkapronsyre
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 125°C
MDL nummer: MFCD00020507
CAS-nummer: 3302-10-1
EINECS: 221-975-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d8d6d07e4af72d1ed4975644f9da3552995fc82&vid=3d8d6d07e4af72d1ed4975644f9da3552995fc82&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %