5-Chloro-2-fluoropyridine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2303-25G C2303-5G
TCIAC2303-25GEA 1175 NOK
TCIAC2303-25G TCIAC2303-5G
5-Chloro-2-fluoropyridine ≥96.0% (by GC)
5-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Kokepunkt: 149°C
Flash punkt: 52°C
MDL nummer: MFCD04112513
CAS-nummer: 1480-65-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27eddd9f3c2024bb7fcc23704472196ac85ea39&vid=d27eddd9f3c2024bb7fcc23704472196ac85ea39&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %