D(+)-Xylose ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
X0019-500G X0019-25G
TCIAX0019-500GEA 1050 NOK
TCIAX0019-500G TCIAX0019-25G
D(+)-Xylose ≥98.0% (by HPLC)
D(+)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Kokepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 154 °C
Tetthet: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151475
CAS-nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Indeks: 14,10087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d81ac12d9369557da735fe05b746a00cd4eb9b93&vid=d81ac12d9369557da735fe05b746a00cd4eb9b93&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 146.0 to 153.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +21.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency