Glykolsyre ∼70% ∼12 mol/L ≥70%
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
G0110-500G G0110-25G
TCIAG0110-500GEA 445 NOK
TCIAG0110-500G TCIAG0110-25G
Glykolsyre ∼70% ∼12 mol/L ≥70%
Glykolsyre
Formel: C₂H₄O₃
MW: 76.05 g/mol
Kokepunkt: 266
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
FN: 3265
ADR: 8 II
Merck Indeks: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656555a023b16a64b18827d4a35fd941db7187ff&vid=01e07267ead9238806aab28405ac286cb807fac7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Total Acid 68.0 to 76.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.6 %