1-Chloro-2-iodoethane ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: Stabilised with copper chip
C1190-1G C1190-5G
TCIAC1190-1GEA 1650 NOK
TCIAC1190-1G TCIAC1190-5G
1-Chloro-2-iodoethane ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Chloro-2-iodoethane
Formel: C₂H₄ClI
MW: 190,41 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –15,6 °C
Tetthet: 2,088 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00041453
CAS-nummer: 624-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&vid=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %