3'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-Acetotoluidide, m-Acetotoluidid, 3-Methylacetanilide, N-(3-Methylphenyl)acetamide
A0062-25G A0062-250G
TCIAA0062-25GEA 570 NOK
TCIAA0062-25G TCIAA0062-250G
3'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
3'-Methylacetanilide
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Kokepunkt: 163°C
Smeltepunkt: 62…63 °C
Tetthet: 1,141 g/cm³ (15 °C)
MDL nummer: MFCD00014962
CAS-nummer: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Merck Indeks: 14,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&vid=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency