Phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0196-25ML E0196-500ML E0196-100ML
TCIAE0196-25MLEA 1050 NOK
TCIAE0196-25ML TCIAE0196-500ML TCIAE0196-100ML
Phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
Phenylacetylene
Formel: C₈H₆
MW: 102,14 g/mol
Kokepunkt: 142°C
Smeltepunkt: –44,8 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 27°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008570
CAS-nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
FN: 3295
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&vid=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %