2-tert-Butyl-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
B0723-25G B0723-500G B0723-100G
TCIAB0723-25GEA 230 NOK
TCIAB0723-25G TCIAB0723-500G TCIAB0723-100G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Kokepunkt: 267 - 269 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 60…61 °C
Tetthet: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00040484
CAS-nummer: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfe7fb9b5df5474922a8254db593e89b793e93d&vid=4bfe7fb9b5df5474922a8254db593e89b793e93d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency