Kobalt 1.000 mg/l Co in dil. salpetersyre enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: CPACHEM
C012.2NP.L1 C012.2NP.L25 C012.2NP.L5 C012.2NP.L03
ACSDC012.2NP.L1EA 1100 NOK
ACSDC012.2NP.L1 ACSDC012.2NP.L25 ACSDC012.2NP.L5 ACSDC012.2NP.L03
Kobalt 1.000 mg/l Co in dil. salpetersyre enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Cobalt Standards