(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
D1691-1G D1691-25G D1691-5G
TCIAD1691-1GEA 220 NOK
TCIAD1691-1G TCIAD1691-25G TCIAD1691-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Tetthet: 1,0704 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 80°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063239
CAS-nummer: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Indeks: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d669c8829cf90ec8d4024aa7ed24d5cdc79a61&vid=40d669c8829cf90ec8d4024aa7ed24d5cdc79a61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +13.5 to +14.5 deg (neat)