1,3-Dimethyl-2-thiourea ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
D0804-25G D0804-500G D0804-100G
TCIAD0804-25GEA 595 NOK
TCIAD0804-25G TCIAD0804-500G TCIAD0804-100G
1,3-Dimethyl-2-thiourea ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dimethyl-2-thiourea
Formel: C₃H₈N₂S
Kokepunkt: 133 °C (1013 hPa)
MDL nummer: MFCD00004923
CAS-nummer: 534-13-4
EINECS: 208-588-2
Merck Indeks: 14,03261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc71e4da6597d62e8ebe4d5ca3a0d9dde2d3e47d&vid=bc71e4da6597d62e8ebe4d5ca3a0d9dde2d3e47d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C