6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Nitro-4,5,6-trifluoroaniline, 2,3,4-Trifluoro-6-nitroaniline
T2783-1G T2783-5G
TCIAT2783-1GEA 810 NOK
TCIAT2783-1G TCIAT2783-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline ≥98.0% (by GC)
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Formel: C₆H₃F₃N₂O₂
MW: 192,1 g/mol
MDL nummer: MFCD00174089
CAS-nummer: 148416-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e87217369dff500c0cd3ad8ff0e75baf2a3c2865&vid=e87217369dff500c0cd3ad8ff0e75baf2a3c2865&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C