2-(2-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3516-25G B3516-5G
TCIAB3516-25GEA 3800 NOK
TCIAB3516-25G TCIAB3516-5G
2-(2-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Kokepunkt: 132°C
MDL nummer: MFCD00093566
CAS-nummer: 1074-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&vid=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %