3-Methyl-1-butanethiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Mercapto-3-methylbutane, 3-Methylbutyl mercaptan, Isopentyl mercaptan
I0149-25ML I0149-250ML
TCIAI0149-25MLEA 485 NOK
TCIAI0149-25ML TCIAI0149-250ML
3-Methyl-1-butanethiol ≥94.0% (by titrimetric analysis)
3-Methyl-1-butanethiol
Formel: C₅H₁₂S
MW: 104,22 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –134 °C
Tetthet: 0,8548 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 19°C
MDL nummer: MFCD00004899
CAS-nummer: 541-31-1
EINECS: 208-774-3
FN: 3336
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eb1998d4bf10c7235e062f9eabbc83569bdac54&vid=6eb1998d4bf10c7235e062f9eabbc83569bdac54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 94.0 %