Butyl vinyl ether ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: n-Butyl vinyl ether
Stabilisering: Stabilised with potassium hydroxide
B0746-500ML B0746-25ML
TCIAB0746-500MLEA 540 NOK
TCIAB0746-500ML TCIAB0746-25ML
Butyl vinyl ether ≥98.0% (by GC) stabilised
Butyl vinyl ether
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Smeltepunkt: -92°C
Tetthet: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -9°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009454
CAS-nummer: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
FN: 2352
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5fdfd8267c2c1172c0e7b5f4a18cd4ddaa4e89&vid=3b5fdfd8267c2c1172c0e7b5f4a18cd4ddaa4e89&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %