Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
D0360-25G D0360-5G
TCIAD0360-25GEA 1375 NOK
TCIAD0360-25G TCIAD0360-5G
Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98.0% (by GC)
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287,23 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD00013642
CAS-nummer: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&vid=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C