2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
P0862-25G P0862-5G
TCIAP0862-25GEA 2500 NOK
TCIAP0862-25G TCIAP0862-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene ≥98.0% (by GC) stabilised
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Formel: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Tetthet: 1,4295 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000300
CAS-nummer: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&vid=5e6fc5b3045e544bd84bb87404fdf6c32d079d11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %