2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol
M0639-25G M0639-5G
TCIAM0639-25GEA 2200 NOK
TCIAM0639-25G TCIAM0639-5G
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Formel: C₄H₉NO₄
MW: 135,12 g/mol
Kokepunkt: 324 °C (1013 hPa)
MDL nummer: MFCD00024812
CAS-nummer: 77-49-6
EINECS: 201-031-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ebd668e9ea6d55a7ac017e4cce0e4dc9e9f300&vid=25ebd668e9ea6d55a7ac017e4cce0e4dc9e9f300&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency