1-Bromopropene cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Bromo-1-propene, Propenyl bromide
B1038-25G B1038-5G
TCIAB1038-25GEA 4250 NOK
TCIAB1038-25G TCIAB1038-5G
1-Bromopropene cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
1-Bromopropene
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokepunkt: 58 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –76,5 °C
Tetthet: 1,4338 g/cm³ (16 °C)
Flash punkt: 4°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000186
CAS-nummer: 590-14-7
EINECS: 209-671-6
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cc412970613a3897dff8737be2769ffe900b632&vid=f137181da5ff35a411ff8ca1b185effb2e49a363&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0% (total of isomer)