(R)-(-)-Epichlorhydrin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (R)-(-)-Glycerol epichlorhydrin, (R)-(-)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, (R)-(-)-1-Chloro-2,3-epoxypropane
E0581-25G E0581-5G
TCIAE0581-25GEA 525 NOK
TCIAE0581-25G TCIAE0581-5G
(R)-(-)-Epichlorhydrin ≥98.0% (by GC)
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Formel: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Smeltepunkt: –48 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 31°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077759
CAS-nummer: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
FN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03532
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074403a3e3aee2df9bd44a35f4bc27eae5010c9a&vid=aa6b693d37f853a6cdbb5bd70b1fdf9e3ffce757&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -47.0 deg (neat)