Akrylsyre ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 380 NOK
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Akrylsyre ≥99.0% (by GC) stabilised
Acrylic acid
Formel: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Smeltepunkt: 13 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (10 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00004367
CAS-nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
FN: 2218
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %